Fontos dokumentumok
218472
Tetramethyl orthosilicate
98%
Szinonimák:
Tetramethoxysilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.25 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
13 hPa ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.