H9151
Hexadecyltrimethylammonium bromide
BioXtra, ≥99%
Szinonimák:
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99%
form
crystalline
powder or crystals
molekulatömeg
micellar avg mol wt 62,000
aggregált szám
170
szennyeződések
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
10
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- in gold nanorods preparation
- as an additive in Ugi reaction
- as a surfactant
- for homogenisation of intestinal tissues for myeloperoxidase activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
471.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
244 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.