Merck
51535
Supelco
Methyl heneicosanoate
analytical standard
Szinonimák:
Heneicosanoic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)19COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.58
Beilstein:
1792879
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
48-50 °C
format
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl heneicosanoate can find applications as an internal standard in the quantitative determination of fatty acids and their isomers composition using gas chromatography method of analysis (GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Weselake.JR
Teaching Innovations in Lipid Science (2007)