Fontos dokumentumok
H3265
Methyl heneicosanoate
~99% (capillary GC), crystalline
Szinonimák:
Heneicosanoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~99% (capillary GC)
Minőségi szint
Forma
crystalline
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?