Merck
T6382
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
≥99%
Szinonimák:
Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant (vegetable)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves