Fontos dokumentumok
8.20603
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyde
(25% solution in water) for synthesis
Szinonimák:
Glutaraldehyde solution, Pentanedial, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Lineáris képlet:
OHC(CH2)3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
NACRES:
NA.22
technika/technikák:
electron microscopy: suitable
bp:
100.5 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.27 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
0.27 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
technika/technikák
electron microscopy: suitable
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
sűrűség
1.06 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Glutardialdehyde (25% solution in water) can be used in electrochemical studies as a cross-linker chemical to immobilize sensory material on the active region of the electrode and to modify the electrode surface.
Analízis megjegyzés
Assay (hydrogensulfit methode): 23.0 - 27.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.065
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
A novel electrochemical sensor for metoprolol analysis based on glutardialdehyde-zinc oxide modified boron doped diamond electrode
Koccak B, et al.
Diamond and Related Materials, 131, 109558-109558 (2023)
Zhina Hadisi et al.
Macromolecular bioscience, 20(4), e1900328-e1900328 (2020-02-23)
Burn injuries represent a major life-threatening event that impacts the quality of life of patients, and places enormous demands on the global healthcare systems. This study introduces the fabrication and characterization of a novel wound dressing made of core-shell hyaluronic