Merck
49605
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid hemimagnesium salt tetrahydrate
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
Magnesium L-glutamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16MgN2O8 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.O.O.O.N[C@@H](CCC(=O)O[Mg]OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C5H9NO4.Mg.4H2O/c2*6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;;/h2*3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2/t2*3-;;;;;/m00...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWCGDRSVJYJGFY-GYDBBPQESA-L
Általános leírás
L-Glutamic acid hemimagnesium salt tetrahydrate is commonly known as Magnesium L-glutamate. It donates magnesium ions necessary for effective protein synthesis.
Alkalmazás
L-Glutamic acid hemimagnesium salt tetrahydrate is a magnesium transfer agent/carrier. It can also be used in the preparation of S30A buffer solution.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of 2.3 mg/ml of protein with an all Escherichia coli cell-free transcription?translation system.
Caschera F and Noireaux V
Biochimie, 99, 162-168 (2014)
Synthesis and antiarrhythmic activity of new biologically active potassium and magnesium donors.
Berlyand A S, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 41(12), 634-637 (2007)
Quantum-mechanical calculations and spectroscopic characteristics of magnesium glutamate?glycine and magnesium glutamate?arginine.
Marcoin W, et al.
Journal of Molecular Structure, 792, 186-193 (2006)
Simplifying and streamlining Escherichia coli-based cell-free protein synthesis
WC Yang
Biotechnology Progress, 28, 413-420 (2012)
Efficient incorporation of unnatural amino acids into proteins with a robust cell-free system
W Gao
Methods and Protocols, 2, 16-16 (2019)