Fontos dokumentumok
48119-U
Sigma-Aldrich
ProClin Variety Kit
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Szinonimák:
kit containing 5 mL of ProClin 150, 200, 300, and 950 each
Méret kiválasztása
4 X 5 ML
57 500,00 Ft
57 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
4 X 5 ML
57 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.21
57 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Alkalmazás
ProClin preservatives are immediately biocidal upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Jogi információk
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Jogi nyilatkozat
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • ProClin 150 5 mL
  • ProClin 200 5 mL
  • ProClin 300 5 mL
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 46885-UProClin 950 5 mLBiztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Questions
  1. What is the concentration of components in kit 48119-U, which includes 5ml each of Proclin 150, Proclin 200, Proclin 300, and Proclin 950?
    1 answer
    1. Proclin 150 contains CMIT/MIT at 1.5% with 23 to 25% Mg salts, Proclin 200 contains CMIT/MIT at 1.5% with 3% Mg and Cu salts, Proclin 300 contains CMIT/MIT at 3% with Alkyl Carboxylate, and Proclin 950 contains MIT at 9.5% in water. When diluting ProClin to its working concentration, it is important to consider the product itself as neat or 100% and not to dilute based on MIT/CMIT concentration.
      Helpful?