799130
ProClin™ 950
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 110 kg, MIT 9.5 %
Szinonimák:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
eltarthatósági idő
3 yr
összetétel
MIT, 9.5%
kiszerelés
pkg of 110 kg
parameter
<90 °C operating temperature
szín
colorless to light yellow
matrix
Water
operating pH range
2-12
pH-tartomány
3-6
bp
100 °C/1.013 hPa
mp
-20--15 °C
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
sűrűség
1.020 g/cm3 at 25 °C
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?