49377-U
ProClin™ 150
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 400 mL
Szinonimák:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
leírás
biocide for IVD use
form
liquid
eltarthatósági idő
2 yr
tartalmaz
23 to 25% Mg salts
összetétel
CMIT/MIT, 1.5%
kiszerelés
pkg of 400 mL
parameter
operating temperature at <45 °C
matrix
Water
operating pH range
2.5-8.5
pH-tartomány
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.20 g/cm3
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?