Fontos dokumentumok
46207
Diethylstilbestrol
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, DES, Stilbestrol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Alkalmazás
- Dairy products by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) extraction procedure and ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-QqQ MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Water samples by magnetic micro-dispersive solid-phase extraction (m-μSPE) and HPLC-MS.
It may be used as a reference standard for the analysis of DES in
- Aquatic products by modified QuEChERS extraction and multiplug filtration clean-up (m-PFC) followed by LC-ESI-MS/MS with MRM mode of detection.
- Milk samples by vortex-assisted hollow fibre liquid-phase microextraction (VA-HF-LPME) and HPLC with diode array detection (HPLC-DAD).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?