Fontos dokumentumok
E8750
α-Estradiol
powder, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17α-diol, 3,17α-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Epiestradiol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to slight yellow
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXZDWNPVJITMN-SFFUCWETSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
rat ... Ar(24208)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)