Merck
43720
Sigma-Aldrich
N,N′-Disuccinimidyl carbonate
≥95.0% (NMR), for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Succinimidyl carbonate, DSC, Di(N-succinimidyl) carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.17
Beilstein:
1499137
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-Disuccinimidyl carbonate, purum, ≥95.0% (NMR)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (NMR)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
szennyeződések
~3% N-hydroxysuccinimide (NMR)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
imide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N′-Disuccinimidyl carbonate (DSC) can be used to synthesize:
  • Various carbamate derivatives from primary and sterically hindered secondary alcohols by alkoxycarbonylation.
  • Active carbonate resins from 4-hydroxymethylpolystyrene and 4-hydroxymethyl-3-nitrobenzamido resins via hydroxy functional groups.
  • Aza-glycinyl dipeptides, important intermediates for the preparation of various azapeptides.
It may be also used:
  • In the two-step preparation of 5-(6-(azidomethyl)nicotinamido)pentanoic acid, a copper-chelating picolyl azide derivative.
  • To activate the hydroxyl group of the hapten, γ-hydroxyphenylbutazone (HPBZ) so that HPBZ can effectively bind with human serum albumin(HSA)-immunogen to form a hapten-protein conjugate.
Egyéb megjegyzések
Convenient reagent for preparing N-succinimidyl esters of N-protected amino acids and other acids; activated carbonate, e.g. synthesis of ureas and carbamates; coupling of ligands to proteins (via lysines).
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Active carbonate resins for solid-phase synthesis through the anchoring of a hydroxyl function. Synthesis of cyclic and alcohol peptides
Alsina J, et al.
Tetrahedron Letters, 38(5), 883-886 (1997)
A.K. Ghosh et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2781-2781 (1992)
Arun K Ghosh et al.
Tetrahedron letters, 33(20), 2781-2784 (1992-05-12)
An efficient and mild method for alkoxycarbonylation of amines is described, utilizing commercially available N,N'-disuccinimidyl carbonate.
N. Nimura et al.
Analytical Chemistry, 58, 2372-2372 (1986)
T. Kokubo et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 606-606 (1987)