Fontos dokumentumok
46133
Chlortetracycline hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
7-Chlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2