Fontos dokumentumok
8.14971
Sigma-Aldrich
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
for synthesis
Szinonimák:
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
277-730-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
mp
188-191 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3