Fontos dokumentumok
33855
Mesotrione
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(4-Mesyl-2-nitrobenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO7S/c1-23(21,22)8-5-6-9(10(7-8)15(19)20)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPUREKXXPHOJQT-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Eyes,Nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?