Merck
33697
Supelco
Dimethenamide-P
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(S)-2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-2-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18ClNO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC[C@H](C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLYFCTQDENRSOL-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
Dimethenamide-P is an amide herbicide, which can be used for the pre-emergence control of annual grasses, small-seeded broadleaves, and sedges in ornamentals. Its mode of action involves the inhibition of long chain fatty acids.
Alkalmazás
Dimethenamide-P may be used as an analytical reference standard for the quntification of the analyte in environmental samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liquid chromatography-tandem mass spectrometric analysis and regulatory issues of polar pesticides in natural and treated waters.
Kuster M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(3), 520-529 (2009)
Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals (2014)