Fontos dokumentumok
56480
N-Hydroxysuccinimide
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, HOSu, NHS
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Hydroxysuccinimide, purum, ≥97.0% (T)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
mp
95-98 °C (lit.)
95-98 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
imide
SMILES string
ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)-propionate, a heterobifunctional reagent useful for protein-protein conjugation and also to incorporate aliphatic thiols into proteins.
- To synthesize NHS esters of long-chain fatty acids.
- NHS can activate the phosphonic acid monolayers immobilized on titanium surface for binding with proteins.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?