Merck
78725
Sigma-Aldrich
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
Phenoxyamine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5ONH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.59
Beilstein:
4326059
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
form
powder
mp
~132 °C (dec.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)