Fontos dokumentumok
69732
Lithium mupirocin Supplement
suitable for microbiology, Selectively inhibits the growth of lactic acid bacteria
Szinonimák:
Lithium mupirocin solution, Li-MUP, MUP supplement
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 29981:2010
Minőségi szint
sterilitás
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterile
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Lactobacillus spp.
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Streptococcus spp.
SMILES string
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
(5ml, sufficient for 100 ml medium)
Mupirocin 5 mg
sterile distilled water 5.0 ml
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?