Fontos dokumentumok
63016
M-17 Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 12.75 g/L
ascorbic acid, 0.5 g/L
casein peptone (tryptic), 2.5 g/L
disodium β-glycerophosphate pentahydrate, 19 g/L
magnesium sulfate hydrate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
soyapeptone (papainic), 5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?