Fontos dokumentumok
91019
Schaedler Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Schaedler Anaerobe Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5.67 g/L
L-cystine, 0.40 g/L
dextrose, 5.83 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 0.83 g/L
hemin, 0.010 g/L
papaic digest of soyabean meal, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 1.67 g/L
tris hydroxymethyl aminomethane, 3.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
alkalmasság
anaerobic bacteria
nonselective for bacteria (General Media)
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?