Merck
68061
Sigma-Aldrich
Anaerobic atmosphere generation bags
suitable for microbiology
Szinonimák:
Anaerobe gas generation bags
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.22
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
microbiology
Alkalmazás
The anaerobic atmosphere generation bags are highly innovative products designed to safely and speedily create optimum conditions for the growth of anaerobic organisms. No water is added, no hydrogen is produced, and no catalyst is required. The anaerobic atmosphere is completed within 30 minutes.
Kiszerelés
Each box contains 10 paper sachets which are individually foil packed; 1 Product Insert, the sachet is designed for use in 2.5 liter jars (Catalog No. 28029).
Egyéb megjegyzések
This product is for R&D;use only, not for IVD purpose.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Imen Nouioui et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-07)
Strains 335427T and 234509T, isolated from two 76-year-old patients with chronic pulmonary diseases, were the subject of polyphasic taxonomic studies and comparative genomic analyses for virulence factors. The 16 rRNA gene sequence similarity between strains 335427T and 234509T and their
Weina Wang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 50(7), 651-657 (2018-06-15)
Ischemia/reperfusion (I/R) is a major cause of acute kidney injury (AKI), along with delayed graft function, which can trigger chronic kidney injury by stimulating epithelial to mesenchymal transition (EMT) in the kidney canaliculus. Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) is a
Cikkek
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.