Fontos dokumentumok
38944
MRS Broth modified, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
DeMan, Rogosa and Sharpe Agar modified, Vegitone, Vegitone MRS Broth modified
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
ammonium citrate, 2 g/L
bromocresol green, 0.04 g/L
captan, 0.004 g/L
dextrose, 20 g/L
dipotassium phosphate, 2 g/L
magnesium sulfate, 0.10 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
2-phenylethyl alcohol, 3 g/L
proteose peptone (vegetable), 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
4.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.