Fontos dokumentumok
50280
Gly-His hydrochloride hydrate
≥99.0% (calc. based on dry substance, AT)
Szinonimák:
Glycyl-L-histidine hydrochloride hydrate
Teszt
≥99.0% (calc. based on dry substance, AT)
optikai aktivitás
[α]20/D +31.5±1.0°, c = 2% in H2O (dry matter)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
~1 mol water
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.NCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12N4O3.ClH.H2O/c9-2-7(13)12-6(8(14)15)1-5-3-10-4-11-5;;/h3-4,6H,1-2,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H;1H2/t6-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGVLXWZHJBRECR-ILKKLZGPSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?