Fontos dokumentumok
117390
4-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
mp
182-185 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 2500 parts
alcohol: freely soluble
boiling water: soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
ethyl acetate: freely soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
365.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
185 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?