Fontos dokumentumok
07841
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt
95% (TLC)
Szinonimák:
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-5-phosphonooxy-pentanoic acid lithium salt, (R)-5-Phosphomevalonate lithium salt, R-MVAP-Li
Teszt
95% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])OCC[C@@](O)(CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C6H13O7P/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12)/p-3/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKZYCXHTTZZYSK-ZCFIWIBFSA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)