Fontos dokumentumok
H1015
25-Hydroxycholesterol
≥98%
Szinonimák:
5-Cholestene-3β,25-diol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)(O)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INBGSXNNRGWLJU-ZHHJOTBYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.