Fontos dokumentumok
33211
Cadaverine
purum, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentanediamine, Pentamethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
sűrűség
0.869 g/mL at 20 °C
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)