Fontos dokumentumok
252000
Millipore
DDMAB
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Szinonimák:
DDMAB, N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H37NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
CMC
4.3 mM
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU (Cat. No. 252005) but differing in the length of the polymethylene arm. More efficient for the extraction of mycoplasma membrane antigens under mild conditions than DDMAU.
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU (Cat. No. 252005) but differing in the length of the polymethylene arm. More efficient for the extraction of mycoplasma membrane antigens under mild conditions. Has a CMC of 4.3 mM.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 weeks at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Brenner, C., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 515.
Chevalier, Y., et al. 1991. Langmuir7, 848.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3