Merck
W504009
Sigma-Aldrich
Amyl acetate
≥99%, FG
Szinonimák:
Pentyl acetate, Amyl acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COO(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
Beilstein:
1744753
EC-szám:
Európai Tanács szám:
211
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.021
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
banana; ethereal; fruity
grade:
FG
Halal
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
680 °F
714 °F
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
banana; ethereal; fruity
SMILES string
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Amyl acetate is an aliphatic ester that occurs naturally in banana fruit. It may be one of the odor volatiles produced by fungi such as Aspergillus, Penicillium and Fusarium species.
Alkalmazás
Amyl acetate is a fruity odor compound that can be used as an attractant (component) in nanoemulsion formulation used to trap fruit flies (Drosophila melanogaster).
Banana essence. Used as test odorant in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F
Lobbanási pont (C)
41 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Correlation of gas chromatographic data with flavor profiles of fresh banana fruit.
McCarthy AI, et al.
Journal of Food Science, 28(4), 379-384 (1963)
Wu-Chung Chan et al.
Bioresource technology, 99(17), 8016-8021 (2008-05-01)
Biodegradation kinetic behaviors of ethyl acetate and amyl acetate in a composite bead biofilter were investigated. The composite bead was the spherical PVA/peat/KNO3/GAC composite bead which was prepared in our previous works. Both microbial growth rate and biochemical reaction rate
Michael Schleyer et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 18(10), 639-653 (2011-09-29)
Drosophila larvae combine a numerically simple brain, a correspondingly moderate behavioral complexity, and the availability of a rich toolbox for transgenic manipulation. This makes them attractive as a study case when trying to achieve a circuit-level understanding of behavior organization.
Y Peterschmitt et al.
The European journal of neuroscience, 22(8), 2059-2068 (2005-11-03)
We showed recently that behavioural and striatal dopaminergic (DA) responses obtained in latent inhibition are crucially dependent on the parahippocampal region, the entorhinal cortex. In the present study, we investigated the influence exerted by the hippocampal ventral subicular region (SUB)
Vidyulata Kamath et al.
Schizophrenia bulletin, 39(1), 59-67 (2011-05-28)
There is increasing evidence that schizophrenia patients have difficulties in the hedonic appraisal of odors. In a prior study, we assessed olfactory hedonic perception birhinally and found that males with schizophrenia failed to attach the appropriate hedonic valence to a