Fontos dokumentumok
8.18769
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
for synthesis
Szinonimák:
Cyclopentane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
206-016-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
49 °C
gőznyomás:
346 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
346 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
380 °C
hatékonyság
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.5-8.7 % (v/v)
bp
49 °C
mp
-93.3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -42 °C
sűrűség
0.75 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup