Merck
14134
Supelco
Metribuzin-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-6-tert-butyl-3-(methyl-d3-thio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Metribuzin-d3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D3H11N4OS
Molekulatömeg:
217.31
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C)(C)C)=NN=C(SC([2H])([2H])[2H])N1N
Általános leírás
Metribuzin-(S-methyl-d3) is an isotope-labeled analog of the triazinone herbicide metribuzin, wherein the S-methyl protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fate and effects of the triazinone herbicide metribuzin in experimental pond mesocosms
Fairchild JF and Sappington LC
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 43(2), 198-202 (2002)