Fontos dokumentumok
506508
Supelco
EPA CLP Semivolatile Calibration Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
US EPA/CLP 8270 (Mar ′90, Dec ′90, Aug ′91 Statement of Work)
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 × 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Azobenzene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-chloroethoxy)methane
    Bis(2-chloroethyl) ether
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    4-Bromodiphenyl ether
    Carbazole
    4-Chloroaniline
    4-Chlorodiphenyl ether
    Bis-(2-chloroisopropyl) ether
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chloronaphthalene
    2-Chlorophenol
    Chrysene
    p-Cresol
    Dibenz[a,h]anthracene
    Dibenzofuran
    Dibutyl phthalate
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    2,4-Dichlorophenol
    Diethyl phthalate
    2,4-Dimethylphenol
    Dimethyl phthalate
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    Di-n-octyl phthalate
    Fluoranthene
    Fluorene
    Hexachlorobenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Isophorone
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2-Methylnaphthalene
    o-Cresol
    Naphthalene
    2-Nitroaniline
    3-Nitroaniline
    4-Nitroaniline
    Nitrobenzene
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    Pentachlorophenol
    Phenanthrene
    Phenol
    Pyrene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    Összes mutatása (64)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Central nervous system
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)