Fontos dokumentumok
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
Szinonimák:
1,2-Dimethylimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
217-101-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
30-40 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 93 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 40 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F
Lobbanási pont (C)
93 °C