Merck
272361
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminotoluene
97%
Szinonimák:
3-Methyl-o-phenylenediamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
Beilstein:
907184
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
59-65 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(N)c1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The antitumour activity of Pd(II) and Pt(II) new complexes with 2,3-diaminotoluene was studied. 2,3-Diaminotoluene induced CYP1A activity.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Pérez-Cabré et al.
Journal of inorganic biochemistry, 98(3), 510-521 (2004-02-28)
Pd(II) and Pt(II) new complexes with simple aromatic diamines were synthesised and characterised with the aim of studying their possible antitumour activity. The aromatic diamines chosen were 2,3-diaminotoluene (2,3 dat), 3,4-diaminotoluene (3,4 dat), 4,5-diaminoxylene (4,5 dax) and 2,3-diaminophenol (2,3 dap).
Y L Cheung et al.
Toxicology and applied pharmacology, 139(1), 203-211 (1996-07-01)
The present study was undertaken to provide a rationale for the marked difference in carcinogenic potential among isomeric diaminotoluenes, in relation to their ability to induce their own bioactivation through CYP1A induction, their genotoxic potential, and their ability to bind