Merck
P28352
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-o-phenylenediamine
98%
Szinonimák:
2-Aminodiphenylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NHC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.24
Beilstein:
908984
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)