33226
Glycine
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
99.7-101% (calc. to the dried substance)
form
crystalline powder
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.02% ammonium (NH4)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤1.0% ninhydrin-positive substances
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤5 mg/kg
alkalmasság
in accordance for identity (IR)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
- A reactant in the natural soil clay-catalyzed cleavage and polycondensation with pyrogallol.
- A catalyst in the Knoevenagel reaction between aryl aldehydes and malononitrile to form a C=C bond.
- A reagent in the metal-free synthesis of biaryls from aryl sulfoxides and sulfonanilides via sigmatropic rearrangement.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?