Merck
32487
Supelco
Spirotetramat Metabolite BYI08330 enol-glucoside
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro [4.5]dec-3-en-4-yl β-D-glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H33NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
463.52
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)c4cc(C)ccc4C
InChI
1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14?,16-,18-,19+,20-,23+,24?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZUGTDHNHPYPHX-WUMYBWKZSA-N
Általános leírás
Spirotetramat Metabolite BYI08330 enol-glucoside is one of the major metabolites of spirotetramat in plants.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Spirotetramat Metabolite BYI08330 enol-glucoside may be used as an analytical reference standard for the determination of spirotetramat metabolite BYI08330 enol-glucoside in:
  • Fruits and vegetables by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction based on liquid extraction/partition as well as dispersive solid phase extraction (d-SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
  • Pepper samples by chemometric-assisted QuEChERS extraction and UHPLC-ESI-MS/MS.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemometric-assisted QuEChERS extraction method for the residual analysis of thiacloprid, spirotetramat and spirotetramat?s four metabolites in pepper: application of their dissipation patterns.
Li S, et al.
Food Chemistry, 192, 893-899 (2016)
Simultaneous determination of spirotetramat and its four metabolites in fruits and vegetables using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method and liquid chromatography/tandem mass spectrometry.
Zhu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1299, 71-77 (2013)