Fontos dokumentumok
32481
Halofuginone hydrobromide
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
trans-(±)-7-Bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone monohydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJUWEPZBTXEUMU-LDXVYITESA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Multi-residue analysis of 11 coccidiostats in 60 feed samples by reversed phase-high performance liquid chromatography (RP-HPLC) combined with tandem mass spectrometry (MS/MS)
- Simultaneous determination of 15 allowed and banned coccidiostats in animal feed samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry method (LC-MS/MS)
- UHPLC-MS/MS method-based detection and measurement of 26 anticoccidials in surface and groundwater samples following their solid phase extraction (SPE)
- Analysis of 48 anti-microbial compounds in pig feed samples using LC combined with high-resolution mass spectrometry (HRMS)(4)Development of an LC-MS/MS method to determine 20 coccidiostats in different animal muscle samples
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?