Fontos dokumentumok
33988
Clopidol
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDPIZLCVJAAHHR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bovine muscle, animal tissues and eggs by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HILIC-MS/MS).
- Environmental water samples by on-line solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
- Chicken processed foods and muscles by solid-supported liquid extraction (SLE) clean-up and LC-MS/MS.
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)