Fontos dokumentumok
73996
Lasalocid A sodium salt
analytical standard
Szinonimák:
Lasalocid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -28±3°, c = 1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
175-185 °C
180 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C([O-])=O
InChI
1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDHDUYAKDYQPEW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Poultry feeds using liquid chromatography with ultraviolet detection (LC-UV).
- Animal liver and eggs using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS-MS).
- Eggs using liquid chromatography-electrospray mass spectrometry (LC-EMS).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?