Merck
46729
Supelco
Salinomycin monosodium salt
VETRANAL®, analytical standard
Méret kiválasztása
100 MG
91 100,00 Ft
91 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
91 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H69NaO11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
772.98
Beilstein:
4901827
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
E szám:
E716
NACRES:
NA.24
91 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@]2(O[C@@](CC2)([C@]3([H])O[C@H]([C@](O)(CC3)CC)C)C)O[C@]4(C=C1)O[C@]([C@H](C[C@H]4C)C)([H])[C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@]5([H])O[C@@](CC[C@@H]5C)([H])[C@@H](CC)C(O[Na])=O)C)=O
InChI
1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPZYGIQXBGHDBH-UZHRAPRISA-M
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Małgorzata Olejnik et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(8), 629-634 (2018-02-15)
Salinomycin is an ionophore antibiotic with potential anticancer activity. The history of its use in veterinary medicine shows large differences in species susceptibility to its toxicity. At the same time, the results of research to date suggest a correlation between
Jaganmohan Reddy Jangamreddy et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(9), 2057-2069 (2013-05-04)
The molecular mechanism of Salinomycin's toxicity is not fully understood. Various studies reported that Ca(2+), cytochrome c, and caspase activation play a role in Salinomycin-induced cytotoxicity. Furthermore, Salinomycin may target Wnt/β-catenin signaling pathway to promote differentiation and thus elimination of
Jin Zhou et al.
Toxicology letters, 222(2), 139-145 (2013-08-07)
Postoperative chemotherapy for Colorectal cancer (CRC) patients is not all effective and the main reason might lie in cancer stem cells (CSCs). Emerging studies showed that CSCs overexpress some drug-resistance related proteins, which efficiently transport the chemotherapeutics out of cancer
Lidia Radko et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 314-320 (2018-07-18)
Salinomycin (SAL) is a polyether antibiotic, which is commonly used as a coccidiostat and has recently shown to exhibit anticancer activity. The toxic action of the drug may be connected with the extent and routes of its biotransformation. The cytotoxic
Danxin Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 443(2), 712-717 (2013-12-18)
Salinomycin (Sal) is a polyether ionophore antibiotic that has recently been shown to induce cell death in various human cancer cells. However, whether salinomycin plays a functional role in nasopharyngeal carcinoma (NPC) has not been determined to date. The present