Merck
41724
Supelco
DL-threo-Chloramphenicol-d5
analytical standard
Szinonimák:
DL-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)ethyl-β-d]acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11D5H7Cl2N2O5
Molekulatömeg:
328.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+]([O-])=O)C([2H])(O)C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/i1D,2D,3D,4D,9D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIIZWVCIJKGZOK-NEKQGQCZSA-N
Általános leírás
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706024
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)