Fontos dokumentumok
31592
Amprolium hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
cationic
termékcsalád
VETRANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
315.24 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?