Merck
32942
Supelco
Robenidine-d8 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine-d8 monohydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15D8H5Cl2N5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
Cl.[2H]c1c([2H])c(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTWIBTYLSRDGHP-YVXDQVGZSA-N
Általános leírás
Robenidine-d8 hydrochloride is the salt of deuterated analog of coccidiostat compound, robenidine.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Robenidine-d8 hydrochloride may be used as a precursor for the preparation of robenidine-d8 which can be used as an analytical standard for the determination of robenidine in eggs and animal feed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of fifteen coccidiostats in feed at carry-over levels using liquid chromatography-mass spectrometry.
Pietruk K, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 112(1-2), 50-59 (2015)
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)