Fontos dokumentumok
8.03010
Sigma-Aldrich
Diethylamine
for synthesis
Szinonimák:
Diethylamine, N-Ethylethanamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-716-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
253 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
290 °C
hatékonyság
540 mg/kg LD50, oral (Rat)
582 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.0-11.8 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -23 °C
sűrűség
0.71 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Chemiresistive Sensor Development: Diethylamine was used to enhance the sensitivity of a chemiresistive sensor for CO2 gas monitoring, demonstrating its utility in environmental and industrial applications (Rath et al., 2024).
  • Supercritical Fluid Chromatography: Aromatic stationary phases were synthesized using diethylamine, evaluated based on the linear solvation energy relationship model, which expanded its application in supercritical fluid chromatography (Ge et al., 2024).
  • Nanoparticle Synthesis: Diethylamine facilitated the sol-gel method modifications for synthesizing silver-silica nanoparticles, enhancing their theranostic potential in cancer treatment (Nikolopoulou et al., 2023).
  • Pharmaceutical Analysis: Diethylamine was key in developing a novel enantioselective high-performance liquid chromatography-mass spectrometry method, applied to differentiate dextro- and levo-methorphan in post-mortem samples, showcasing its critical role in forensic and clinical toxicology (Jorbenadze et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.703 - 0.705
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26 °C - closed cup