Fontos dokumentumok
1.04413
Supelco
Mercury(II) sulfate solution 200 g/l
in diluted sulfuric acid for determination of COD acc. to DIN 38409-H 43-1 (short-term experience)
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
SE.11
Minőségi szint
Forma
liquid
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.3 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Concentration (HgSO₄): 198.0 - 202.0 g/l
Concentration (H₂SO₄): 173.0 - 180.0 g/l
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)