Merck
251429
Sigma-Aldrich
Rubidium fluoride
99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Rubidium monofluoride, Rubidium(I) fluoride
About This Item
Lineáris képlet:
RbF
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.8% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤1% HF
bp
1410 °C/1 atm (lit.)
mp
795 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: insoluble(lit.)
sűrűség
3.557 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Rb+]
InChI
1S/FH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Rubidium Fluoride Post-Deposition Treatment: Impact on the Chemical Structure of the Cu(In,Ga)Se2 Thin-Film Surface and the CdS/Cu(In,Ga)Se2 Interface: This study explores the effects of RbF post-deposition treatment on Cu(In,Ga)Se2 thin films and their interfaces with CdS, highlighting changes in chemical composition and electronic properties (Kreikemeyer-Lorenzo et al., 2018).
  • Rubidium Fluoride Additive for High-Efficiency and Low-Hysteresis All-Inorganic CsPbI3 Perovskite Solar Cells: This research introduces RbF as an additive in perovskite solar cells, significantly enhancing efficiency and reducing hysteresis (Zhang et al., 2023).
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)