Fontos dokumentumok
51208
LB Broth
NutriSelect® Plus, High salt, powder, pack of 500 g or 2.5 kg, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Szinonimák:
LB-Broth, high salt, Luria Bertani Broth, high salt
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
High salt
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
kiszerelés
pack of 500 g or 2.5 kg
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.5±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly-sealed containers at 2-25°C.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?